Diethylether
35 L
Katalog # ROTH3942.3
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Ether
- CAS nummer:60-29-7
- Formel:(CH₃CH₂)₂O
- MDL nummer:MFCD00011646
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Merck Index:12,03852
- Kogende Pt:35 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–123 °C
- Tæthed:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–40 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-467-2
- FN:1155
- ADR:3,I
- NÅ:01-2119535785-29
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:35 L