Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH3908.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Glycin
Katalog # ROTH3908.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  56-40-6
Glycin
Glycin
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  56-40-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Merck Index:13,04504
  • Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:83 °C
  • Tæthed:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-272-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g
Specifikationer