n-Hexan
25 L
Katalog # ROTH3907.4
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL nummer:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18 g/mol
- Merck Index:13,04712
- Kogende Pt:69 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–94,3 °C
- Tæthed:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–22 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-777-6
- FN:1208
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 L