Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazol
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH3899.4
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Imidazol
Katalog # ROTH3899.4
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  288-32-4
Imidazol
Imidazol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  288-32-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Merck Index:13,04935
  • Kogende Pt:255 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:89…90 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:135 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-019-2
  • FN:2923
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer