Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetat trihydrat
Natriumacetat trihydrat
5 kg
Katalog # ROTH3856.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumacetat trihydrat
Katalog # ROTH3856.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  6131-90-4
Natriumacetat trihydrat
Natriumacetat trihydrat
5 kg
CAS nummer:  6131-90-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid sodium salt trihydrate
  • CAS nummer:6131-90-4
  • Formel:H₃CCOONa·3H₂O
  • MDL nummer:MFCD00071557
  • Molecular Weight:136.08 g/mol
  • Merck Index:13,08642
  • Kogende Pt:120…123 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:58 °C
  • Tæthed:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-823-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 kg