D(+)-Biotin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # ROTH3822.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- CAS nummer:58-85-5
- Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- MDL nummer:MFCD00005541
- Molecular Weight:244.31 g/mol
- Merck Index:13,01231
- Smeltende Pt:232…233 °C
- Tæthed:1,41 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:200-399-3
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 mg