Orders LinkContactUsLinkComponent
Lithiumchlorid
Lithiumchlorid
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH3739.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Lithiumchlorid
Katalog # ROTH3739.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7447-41-8
Lithiumchlorid
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  7447-41-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7447-41-8
  • Formel:LiCl
  • MDL nummer:MFCD00011078
  • Molecular Weight:42.39 g/mol
  • Merck Index:13,05550
  • Kogende Pt:1382 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:614 °C
  • Tæthed:2,07 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-212-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g