Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyre
Eddikesyre
10 L
Katalog # ROTH3738.3
Brandfarlig
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Eddikesyre
Katalog # ROTH3738.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  64-19-7
Eddikesyre
Eddikesyre
10 L
CAS nummer:  64-19-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Kogende Pt:118 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:17 °C
  • Tæthed:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:38,5 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2789
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119475328-30
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L
Specifikationer