Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylacetat
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH3730.2
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Methylacetat
Katalog # ROTH3730.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  79-20-9
Methylacetat
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  79-20-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid methyl ester
  • CAS nummer:79-20-9
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL nummer:MFCD00008711
  • Molecular Weight:74.08 g/mol
  • Merck Index:13,06038
  • Kogende Pt:56,9 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–98 °C
  • Tæthed:0,938 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–13 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-185-2
  • FN:1231
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
Specifikationer