Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroquinon
Hydroquinon
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH3586.2
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Hydroquinon
Katalog # ROTH3586.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  123-31-9
Hydroquinon
Hydroquinon
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  123-31-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1,4-Dihydroxybenzen, Benzen-1,4-diol
  • CAS nummer:123-31-9
  • Formel:C₆H₄(OH)₂
  • MDL nummer:MFCD00002339
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Merck Index:13,04833
  • Kogende Pt:285 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:172 °C
  • Tæthed:1,332 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:165 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-617-8
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g