Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumhydroxid
10 kg
  ROTH3529.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Calciumhydroxid
  ROTH3529.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  1305-62-0
Calciumhydroxid
10 kg
 :  1305-62-0
507,19 kr
1 * 10 kg
 :  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  •  :1305-62-0
  •  :Ca(OH)₂
  •  :MFCD00010901
  •  :74.09 g/mol
  •  :13,01675
  •  :550 °C
  •  :2,24 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :215-137-3
  •  :3262
  •  :8,III
  • Pakn:
    10 kg