Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumhydroxid
Calciumhydroxid
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Katalog # ROTH3529.1
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Calciumhydroxid
Katalog # ROTH3529.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1305-62-0
Calciumhydroxid
Glass bottle for solids, 2,5 kg
CAS nummer:  1305-62-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  • CAS nummer:1305-62-0
  • Formel:Ca(OH)₂
  • MDL nummer:MFCD00010901
  • Molecular Weight:74.09 g/mol
  • Merck Index:13,01675
  • Smeltende Pt:550 °C
  • Tæthed:2,24 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-137-3
  • FN:3262
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2,5 kg
Specifikationer