N-Bromsuccinimid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # ROTH3261.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
- CAS nummer:128-08-5
- Formel:C₄H₄BrNO₂
- MDL nummer:MFCD00005510
- Molecular Weight:177.99 g/mol
- Merck Index:13,01423
- Kogende Pt:339 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:174…179 °C
- Tæthed:2,098 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:204-877-2
- FN:3261
- ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 g



