Vand
30 L
Katalog # ROTH3175.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Hydrogen oxide
- CAS nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck Index:13,10098
- Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:0 °C
- Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-791-2
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:30 L