(±)-1-Methoxy-2-propanol
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH3123.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
- CAS nummer:107-98-2
- Formel:CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
- MDL nummer:MFCD00004537
- Molecular Weight:90.12 g/mol
- Kogende Pt:119,6 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–97 °C
- Tæthed:0,92 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:31 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-539-1
- FN:3092
- ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L



