Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Glass bottle, 1 L
  ROTH3123.1
Marketsource
 :   Roth Carl
(±)-1-Methoxy-2-propanol
  ROTH3123.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  107-98-2
(±)-1-Methoxy-2-propanol
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Glass bottle, 1 L
 :  107-98-2
1 * 1 L
 :  (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
  •  :107-98-2
  •  :CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
  •  :MFCD00004537
  •  :90.12 g/mol
  •  :119,6 °C (1013 hPa)
  •  :–97 °C
  •  :0,92 g/cm³ (20 °C)
  •  :31 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-539-1
  •  :3092
  •  :3,III
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L