Orders LinkContactUsLinkComponent
Trypsin
Trypsin
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # ROTH2193.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Trypsin
Katalog # ROTH2193.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  
Trypsin
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg
  • Cat. No.:
    ROTH2193.1
  • CAS-nr:
    9002-07-7
  • MDL No.:
    MFCD00082094
  • Renhed:
    2X crystallized
  • Opbevaring betingelser:
    Refrigerator
  • Enzym navn:
    Trypsin
Specifikationer