Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleaning brushes, Rotilabo®
Cleaning brushes, Rotilabo®
Cleaning brush, with natural fibres/Perlon bristles, Bløde hår, 150 mm, 80 mm, 500 mm
Katalog # ROTH2017.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Cleaning brushes, Rotilabo®
Katalog # ROTH2017.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Cleaning brushes, Rotilabo®
Cleaning brush, with natural fibres/Perlon bristles, Bløde hår, 150 mm, 80 mm, 500 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Cleaning brushes for lab equipment.
Specifikationer
  • Børstemateriale:
    Bløde hår
  • Børstehoved Ø:
    80 mm
  • Beskrivelse:
    Cleaning brush, with natural fibres/Perlon bristles
  • Samlet længde:
    500 mm
  • Børstehovedets længde:
    150 mm