VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Product Details & Documents
Minimikserne kombinerer funktionen i et rysteapparat med cirkulær bevægelse med en vuggeryster, så der opstår en tredimensional bevægelse, der giver en nænsom, men alligevel grundig blanding uden skumdannelse. Ideel til blanding af prøver i blodprøveglas og centrifugerør. Hældningshastighed og -vinkel er faste og giver optimale betingelser for blanding og genopløsning af prøver i blodprøveglas og centrifugerør.
- Nænsom bevægelse bevarer skrøbeligt væv intakt
- Kan anvendes ved 4 til 65 °C (85% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 54
Delivery information: Leveres med gummimåtte med prægning.
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Minimikser med nikkende bevægelser, UK-stik
- Seq:02
- Cat. No.:444-0149
- Indgangseffekt:3,6 W
- B×D×H:248×172×152 mm
- Hastighed:20 min⁻¹
- Vægt:1 kg
- Model:Minimiksere med Vuggende bevægelser
- Platform B×D:248×172 mm
- Vinkel:20° (fixed)
- Max. load:0,8 kg
- Rystebevægelse:3-dimensional bevægelse
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Spare dimpled mat