VWR®, Mini udstyrs-logbøger
Minilogbog til udstyr, rød, A6, 96
818-0109
'FLEX'-omslag med belægning for holdbarhed i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm).
- Siderne er særligt udformet til logning og registrering af udstyrsdata
- Robust, belagt omslag
Format: A5 (14,8×21 cm) eller A6 (10,5×14,8 cm), 96 sider.
Alle notesbøgerne er fremstillet i henhold til retningslinjerne i GLP, GMP og GCP.
Certifications: Alle notesbøgerne er fremstillet i henhold til retningslinjerne i GLP, GMP og GCP.
Documents
Page Samples VWR Log Book 2016.pdf VWR Laboratory Notebooks VWR® for Calibrations VWR® for Weighing VWR® For Your Space
Product Literature
TDS_VWR_MINI_EQUIPMENT_LOG_BOOKS.pdf
Product specification
- Papirformat:A6
- Farve:rød
- Beskrivelse:Minilogbog til udstyr
- Antal af sider:96
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



