Orders LinkContactUsLinkComponent
Lakmus
Lakmus
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # CHRO1A-016-25
Marketsource
Leverandør:   CHROMA
Lakmus
Katalog # CHRO1A-016-25
Leverandør:  CHROMA
Marketsource
CAS nummer:  1393-92-6
Lakmus
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  1393-92-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:1393-92-6
  • MDL nummer:MFCD00131528
  • EINECS:215-739-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g