Orders LinkContactUsLinkComponent
Basismedier
Basismedier
Yeast extract, powder, 50 kg
Katalog # 1.13885.9050
Basismedier
Katalog # 1.13885.9050
Leverandør:  
CAS nummer:  
Basismedier
Yeast extract, powder, 50 kg
CAS nummer:  
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]YEAST EXTRACT POWDER 1 * 25 kg Katalog #1.13885.9025
Product 1.13885.9025 is a replacement for 1.13885.9050 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Merck-produkter tilbyder høj kvalitet til applikationer inden for det mikrobiologiske område.
  • Alle produkter fra en producent
  • Ensartet kvalitet og lave omkostninger som følge af bulk-køb
  • Specialfremstilling efter kundeudviklede protokoller med fremragende kvalitetskontrol
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: I henhold til DIN ISO 9001-2000 og ISO 11133.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50 kg
  • Beskrivelse:
    Yeast extract, powder