Basismedier
Yeast extract, powder, 50 kg
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]YEAST EXTRACT POWDER 1 * 25 kg Katalog #1.13885.9025
Product 1.13885.9025 is a replacement for 1.13885.9050 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Merck-produkter tilbyder høj kvalitet til applikationer inden for det mikrobiologiske område.
- Alle produkter fra en producent
- Ensartet kvalitet og lave omkostninger som følge af bulk-køb
- Specialfremstilling efter kundeudviklede protokoller med fremragende kvalitetskontrol
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: I henhold til DIN ISO 9001-2000 og ISO 11133.
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:50 kg
- Beskrivelse:Yeast extract, powder