O-ring seals
flade flanger DN 200
Katalog # WITG0.997.005
Leverandør: witeg Labortechnik
Gå til:
Product Details & Documents
Silicone, red.
O-ring seals for flat flanges.
Specifikationer
- Til:flade flanger DN 200
- Seq:05