Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-mikro, 45 mm, 1 ml, 40 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Katalog # 634-0853
Leverandør: Hellma
Gå til:
Product Details & Documents
Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.
Specifikationer
- Længde på lysvej:40 mm
- Model:Semi-mikro
- Volumen:1 ml
- Vinduesmateriale:Kvartsglas, Suprasil®
- Højde:45 mm
- Seq:002