Orders LinkContactUsLinkComponent
Cycloheximid
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH8682.1
Giftig
Sundhed
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Cycloheximid
Katalog # ROTH8682.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  66-81-9
Cycloheximid
Cycloheximid
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  66-81-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS nummer:66-81-9
  • Formel:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL nummer:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-636-0
  • FN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g