Orders LinkContactUsLinkComponent
Wiring
Wiring
Ledning, 0,2 mm, Jern
Katalog # 761-0140
Marketsource
Leverandør:   CORNELSEN EXPERIMENTA
Wiring
Katalog # 761-0140
Leverandør:  CORNELSEN EXPERIMENTA
Marketsource
Wiring
Wiring
Ledning, 0,2 mm, Jern
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 m
Product Details & Documents
Bare wire in a roll, on a plastic former.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ledning, 0,2 mm
  • Materiale:
    Jern