Orders LinkContactUsLinkComponent
Wiring
Wiring
Ledning, 0,4 mm, Kobber
Katalog # 761-0142
Marketsource
Leverandør:   CORNELSEN EXPERIMENTA
Wiring
Katalog # 761-0142
Leverandør:  CORNELSEN EXPERIMENTA
Marketsource
Wiring
Wiring
Ledning, 0,4 mm, Kobber
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 m
Product Details & Documents
Bare wire in a roll, on a plastic former.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ledning, 0,4 mm
  • Materiale:
    Kobber