Orders LinkContactUsLinkComponent
Wiring
Wiring
Ledning, 0,3 mm, Konstantan (Ni/Cu-legering)
Katalog # 761-0144
Marketsource
Leverandør:   CORNELSEN EXPERIMENTA
Wiring
Katalog # 761-0144
Leverandør:  CORNELSEN EXPERIMENTA
Marketsource
Wiring
Wiring
Ledning, 0,3 mm, Konstantan (Ni/Cu-legering)
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 m
Product Details & Documents
Bare wire in a roll, on a plastic former.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ledning, 0,3 mm
  • Materiale:
    Konstantan (Ni/Cu-legering)