Wiring
Ledning, 0,5 mm, Konstantan (Ni/Cu-legering)
Katalog # 761-0146
Marketsource
Leverandør: CORNELSEN EXPERIMENTA
Gå til:
Product Details & Documents
Bare wire in a roll, on a plastic former.
Specifikationer
- Beskrivelse:Ledning, 0,5 mm
- Materiale:Konstantan (Ni/Cu-legering)