Bromcresol grønt
Glass bottle, 250 mL
Katalog # CHRO3L-082-0250
Marketsource
Leverandør: CHROMA
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:76-60-8
- Formel:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- MDL nummer:MFCD00005874
- Molecular Weight:698.02 g/mol
- Merck Index:13,01370
- Smeltende Pt:217…218 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-972-8
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:250 mL