Orders LinkContactUsLinkComponent
ALKOHOLMETER 45-50% 0,1% 1 * 1 Items
ALKOHOLMETER 45-50% 0,1% 1 * 1 Items
Katalog # GERI0821S
Leverandør:   GERING
ALKOHOLMETER 45-50% 0,1% 1 * 1 Items
Katalog # GERI0821S
Leverandør:  GERING
ALKOHOLMETER 45-50% 0,1% 1 * 1 Items
Price
1.960,00 kr