Lecithin
Glass bottle for solids, 250 g
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:8002-43-5
- MDL nummer:MFCD00147406
- Merck Index:12,05452
- Tæthed:1,0305 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:232-307-2
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:250 g