Orders LinkContactUsLinkComponent
Guanin
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # RESERES5137G-A101X
Leverandør:   RESEARCH ORGANICS
Guanin
Katalog # RESERES5137G-A101X
Leverandør:  RESEARCH ORGANICS
CAS nummer:  73-40-5
Guanin
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  73-40-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
  • CAS nummer:73-40-5
  • Formel:C₅H₅N₅O
  • MDL nummer:MFCD00071533
  • Molecular Weight:151.13 g/mol
  • Merck Index:13,04580
  • Smeltende Pt:> 220 °C
  • Tæthed:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-799-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer