Orders LinkContactUsLinkComponent
Lactodensimeters
Lactodensimeters
1,020 – 1,040 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 300 mm
Katalog # 614-0250
Leverandør:   GERBER FUNKE
Lactodensimeters
Katalog # 614-0250
Leverandør:  GERBER FUNKE
Lactodensimeters
1,020 – 1,040 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 300 mm
Price
364,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This lactodensimeter according to Gerber is designed with a thermometer.
  • Thermometer included in stem or body
  • Standard model with negative scale
  • Calibrated temperature of 20 °C
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    10…40 °C
  • Længde:
    300 mm
  • Inddeling:
    0,0005 g/ml
  • Område:
    1,020 – 1,040 g/ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement hanging cylinder (210 mm)
    Replacement hanging cylinder (210 mm)
    GERB6820
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 159,00 kr