Butyrometer original Gerber
Glasbæger med flere huller til butyrometer til ost og hytteost
709-0136
DURAN®, borosilicate glass.
Butyrometers are used to determine the fat content of dairy samples. The product is treated with concentrated sulphuric acid to disrupt the emulsion. The resulting mixture is centrifuged in the butyrometer and the fat content read directly off the scale.
- Beskrivelse:Glasbæger med flere huller til butyrometer til ost og hytteost