Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps
Clamps
38 - 60 mm
Katalog # 241-0372
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Clamps
Katalog # 241-0372
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Clamps
Clamps
38 - 60 mm
Price
209,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Zinc die-casting, nickel plated.
  • With vinyl coated jaws
  • With rod Ø 10 mm
Specifikationer
  • Spændvidde:
    38 - 60 mm