Conductivity electrodes
Konduktivitetselektrode, dobbelte grafitplader, med indbygget ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxy, 12×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC, Allround
Katalog # CONSSK10T
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Tilslutning:BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Til:Allround
- Model:Standard, with temp. sensor
- Beskrivelse:Konduktivitetselektrode, dobbelte grafitplader, med indbygget ATC (Pt1000)
- Materiale:Epoxy
- Seq:02
- Temperatur:0...80 °C
- Cellekonstant:1 cm⁻¹