Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, conical, for snap-on lids
Container, conical, for snap-on lids
50 ml, 48 mm, 41 mm
Katalog # 216-0587
Leverandør:   NOLATO HERTILA
Container, conical, for snap-on lids
Katalog # 216-0587
Leverandør:  NOLATO HERTILA
Container, conical, for snap-on lids
50 ml, 48 mm, 41 mm
Price
5,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PS, transparent.
  • Conical shape
  • White LDPE snap-on lids optinally available
  • Good chemical and thermal resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø top:
    41 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    48 mm