Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with snap-on lid
Jars with snap-on lid
50 ml, 48 mm, 41 mm
Katalog # 216-7752
Leverandør:   NOLATO HERTILA
Jars with snap-on lid
Katalog # 216-7752
Leverandør:  NOLATO HERTILA
Jars with snap-on lid
Jars with snap-on lid
50 ml, 48 mm, 41 mm
Price
22,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PS, clear, with white LDPE snap-on lid
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø top:
    41 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    48 mm