Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular semi-micro cuvettes
Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-mikro, 45 mm, 1,4 ml, 40 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Catalog # 634-9095
Supplier:   Hellma
Rectangular semi-micro cuvettes
Catalog # 634-9095
Supplier:  Hellma
Rectangular semi-micro cuvettes
Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-mikro, 45 mm, 1,4 ml, 40 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Price
3.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    40 mm
  • Model:
    Semi-mikro
  • Volumen:
    1,4 ml
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas, Suprasil®
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    003