Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring blades
Stirring blades
50 mm, 2,5 mm, 24 mm
Katalog # WITG1.496.050
Leverandør:   witeg Labortechnik
Stirring blades
Katalog # WITG1.496.050
Leverandør:  witeg Labortechnik
Stirring blades
Stirring blades
50 mm, 2,5 mm, 24 mm
Price
117,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stirring blades made of PTFE.
Specifikationer
  • Dybde:
    2,5 mm
  • Bredde:
    50 mm
  • Højde:
    24 mm
  • Seq:
    01