Powder funnel, short stem
80 mm, 22 mm, 29 mm
Katalog # 221-1161
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:80 mm
- Seq:05
- Stilk udv. Ø:22 mm
- Stilklængde:29 mm
Soda-Kalkglas.