Powder funnel, short stem
50 mm, 18 mm, 20 mm
Katalog # 221-1163
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:50 mm
- Seq:02
- Stilk udv. Ø:18 mm
- Stilklængde:20 mm
Soda-Kalkglas.