Powder funnel, short stem
120 mm, 34 mm, 32 mm
Katalog # 221-1164
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:120 mm
- Seq:06
- Stilk udv. Ø:34 mm
- Stilklængde:32 mm