Powder funnel, short stem
100 mm, 26 mm, 34 mm
Katalog # 221-1160
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:100 mm
- Seq:07
- Stilk udv. Ø:26 mm
- Stilklængde:34 mm