Ekssikatorer
Uden hane, 140 DN, 121 mm, 171x206 mm
Katalog # 467-0075
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå til:
Product Details & Documents
Ekssikatorer med bund af hvid PP og kuppelformet låg af klar PC med stor rillet knop. Tørremidlet kan placeres på eller under PP-pladen.
- Pladsbesparende, maksimal indvendig højde og volumen med minimalt forbrug af bordplads
- O-ring af neopren sikrer tæt forsegling ned til 0 °C uden smøring - tåler fedt
Ordering information: Leveres med 3,2 mm tyk plade af PP med 3,2 mm diameter huller til luftcirkulation.
Specifikationer
- Nominel størrelse:140 DN
- Model:Uden hane
- Brugbar højde:121 mm
- Ø udv. × H:171x206 mm