Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamid
Acrylamid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # SHETIB70020
Giftig
Sundhed
Leverandør:   IBI SCIENTIFIC
Acrylamid
Katalog # SHETIB70020
Leverandør:  IBI SCIENTIFIC
CAS nummer:  79-06-1
Acrylamid
Acrylamid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  79-06-1
Price
1.710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Prop-2-enamide
  • CAS nummer:79-06-1
  • Formel:C₃H₅NO
  • MDL nummer:MFCD00008032
  • Molecular Weight:71.08 g/mol
  • Kogende Pt:232 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:84,5 °C
  • Tæthed:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:138 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:201-173-7
  • FN:2074
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g