Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # RESERES0195M-A102X
Leverandør:   RESEARCH ORGANICS
MOPS
Katalog # RESERES0195M-A102X
Leverandør:  RESEARCH ORGANICS
CAS nummer:  1132-61-2
MOPS
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  1132-61-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS nummer:1132-61-2
  • Formel:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL nummer:MFCD00006183
  • Molecular Weight:209.27 g/mol
  • Merck Index:13,06288
  • Smeltende Pt:> 250 °C
  • Flash Pt:110 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-478-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer