Stivelse (from corn)
5 kg
Katalog # ROTH9444.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:9005-25-8
- Formel:(C₆H₁₀O₅)n
- MDL nummer:MFCD00082026
- Molecular Weight:162.14 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-679-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:5 kg