Orders LinkContactUsLinkComponent
Kvarts
Kvarts
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH4651.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kvarts
Katalog # ROTH4651.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  14808-60-7
Kvarts
Kvarts
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  14808-60-7
Price
189,83 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • CAS nummer:14808-60-7
  • Formel:SiO₂
  • MDL nummer:MFCD00217788
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Kogende Pt:2230 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1427 °C
  • Tæthed:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:238-878-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg